Learn More
4-ácido clorosulfonilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is a chemical reagent used in catalyzing living radical polymerizations, in the preparation of polymer bound transfer hydrogenation catalyst1 and 4-(carboxymethyl-sulfamoyl)-benzoyladenosine. It is also used as a reagent in the sulfonation of γ-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo químico utilizado para catalizar polimerizaciones de radicales vivos, preparar catalizadores de hidrogenación por transferencia ligados a polímeros1 y 4-(carboximetil-sulfamoilo)-benzoiloadenosina. También se utiliza como reactivo en la sulfonación γde -ciclodextrina.
La solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Es un reactivo químico utilizado para catalizar polimerizaciones de radicales vivos, preparar catalizadores de hidrogenación por transferencia ligados a polímeros1 y 4-(carboximetil-sulfamoilo)-benzoiloadenosina. También se utiliza como reactivo en la sulfonación γde -ciclodextrina.
La solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid |
Punto de fusión | 228°C to 232°C |
Olor | Acrid |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.63 |
Porcentaje de pureza | 96% |