Learn More
4-Ciano-4'-n-hexilbifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492178
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-ciano-4′-n-hexilbifenilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se usa como monómero de cristal líquido.
Solubilidad
Poco soluble en agua (de 3,2E a 5 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41122-70-7
Fórmula molecular C19H21N
Peso molecular (g/mol) 263.384
Número MDL MFCD00075144
Clave InChI VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-n-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, ccris 6044, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyl, 4-4-hexylphenyl benzonitrile
PubChem CID 38764
Nombre IUPAC 4-(4-hexilfenil)benzonitrilo
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (3.2E-5g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.38
Porcentaje de pureza 97%