Learn More
Ácido 4'-cianobifenil-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458397
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149506-93-4
Fórmula molecular C14H9NO2
Peso molecular (g/mol) 223.231
Número MDL MFCD04117352
Clave InChI WLUGFHVTVXLVFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-cyano-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-cyanophenyl benzoic acid, 4'-cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aix9, amtda032, 3-carboxy-4'-cyanobiphenyl, 4-3-carboxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 2757953
Nombre IUPAC ácido 3-(4-cianofenil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 95%