Learn More
Ácido 4-cianopiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-cyanopyridine, and p- chlorobenzonitrile system which produces only amides, without the corresponding carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-cianopiridina y el sistema p-clorobenzonitrilo que produce solo amidas, sin los correspondientes ácidos carboxílicos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Cyanopyridine-2-carboxylic acid |
| Punto de fusión | ∽210°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN3439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
Seguridad y manipulación
- 4-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Cyanopyridine-2-carboxylic acid