Learn More
4-Decino, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459007
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11459007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20597.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-decino se utiliza en la siembra en placa del cinc ácido.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2384-86-3
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.25
Número MDL MFCD00039978
Clave InChI KVUNBQMRRNMQIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-decyne, n-amyl n-propyl acetylene, acmc-1ch4b, n-pentyl n-propyl acetylene
PubChem CID 16944
Nombre IUPAC Dec-4-ino
SMILES CCCCCC#CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Decyne
Densidad 0.768
Punto de ebullición 75°C to 76°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1698308
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.26
Porcentaje de pureza 98%