Learn More
4-(Dimetilamino)benzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10756141
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-19-9
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00001815
Clave InChI JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline
PubChem CID 70967
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzonitrilo
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)benzonitrile
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 76.0°C
Color Marrón
Punto de ebullición 318.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CN
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 428
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino