Learn More
4-(Dimetilamino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319006
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
4-(Dimethylamino)piperidine is having molecular features associated with polyamine modulation of N-methyl-D-aspartate receptors. It is utilized as a mechanism for reducing the effects of alcohol dependence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(dimetilamino)piperidina tiene características moleculares asociadas con la modulación de poliaminas de los receptores N-metil-D-aspartato. Se utiliza como mecanismo para reducir los efectos de la dependencia al alcohol.
Notas
Incompatible con el aire, el agua, los agentes oxidantes y el calor.
CAS 50533-97-6
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00023144
Clave InChI YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino piperidine, 4-dimethylaminopiperidine, 4-n,n-dimethylamino piperidine, 4-piperidinamine, n,n-dimethyl, 4-dimethylamino-piperidine, dimethyl-piperidin-4-yl-amine, pubchem6749, acmc-1akc4, dimethylpiperidin-4-ylamine
PubChem CID 417391
Nombre IUPAC N,N-dimethylpiperidin-4-amine
SMILES CN(C)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)piperidine
Punto de ebullición 187°C
Índice de refracción 1.476
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1190
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%