Learn More
4-(Dimetilamino)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11499923 5 g 5 g
11409933 25 g 25 g
11419933 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11499923
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13016.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1122-58-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-(Dimetilamino)piridina es un útil catalizador nucleófilo para diversas reacciones, a saber, esterificaciones con anhídridos, la reacción de Baylis-Hillman, hidrosililaciones, tritilación y la transposición de Steglich. También es un catalizador eficaz para la transesterificación de los betaceto ésteres y la sililación de los alcoholes.
Solubilidad
Soluble en metanol, benceno, acetato de etilo, cloroformo, cloruro de metileno, acetona y ácido acético. Ligeramente soluble en éter, éter diisopropílico, ciclohexano, hexano y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-58-3
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00006418
Clave InChI VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
Nombre IUPAC N,N-dimetilpiridin-4amina
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)pyridine
Punto de fusión 110°C to 113°C
Punto de ebullición 162°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Número UN UN2928
Beilstein 110354
Información de solubilidad Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Dimethylamino)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-(Dimethylamino)pyridine