Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11489223
4-Dimetilaminobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489223
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11489223
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11712.22
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-dimetilaminobenzaldehído se utiliza para preparar aductos de base de Schiff coloridos con aminas, pirroles e indoles. Se utiliza a menudo en la reacción de Ehrlich, en la prueba para la presencia de indoles en una muestra que contiene alcaloides y en la determinación de hidracina.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, cloroformo y ácido acético. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Estable a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00003381
Clave InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto de fusión 73°C to 75°C
Punto de ebullición 176°C to 177°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 164°C (327°F)
Olor Strong
Cantidad 100 g
Beilstein 606802
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3230
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250849 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Número de lote10193612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Número de lote10155464 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2024 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Número de lote10241388 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2022 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Número de loteJ2446A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11712.0E,A11712.36,A11712.22
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Dimethylaminobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Dimetilaminobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >