Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10138230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10138230 25 g Frasco de vidrio 25 g
10697031 100 g Frasco de vidrio 100 g
10700302 500 g Frasco de vidrio 500 g
10627954 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10138230
Marca: Thermo Scientific Acros 423630250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00003381
Clave InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto de fusión 73°C to 75°C
Color Blanco a blanquecino
Densidad 5.15
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Índice Merck 15, 3252
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20°C) Other solubilities: Soluble in acetic acid, Soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Dimethylaminobenzaldehyde