Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, Affymetrix/USB™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminobenzaldehyde |
Punto de fusión | 73-75° |
Punto de ebullición | 176°C to 177°C (17 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 164°C (327°F) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | (CH3)2NC6H4CHO |
Cantidad | 1 kg |
Beilstein | 606802 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.19 |