Learn More
4-Dimetilaminocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11416446
4-Dimetilaminocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416446
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11416446
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24741.14
Solicitar formato a granel o personalizado
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde is a reagent used in the assay of apotryptophanase and tryptophanase. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(dimetilamino)cinamaldehído es un reactivo utilizado en el ensayo de apotriptofanasa y triptofanasa. Se ha usado en un método cromogénico para cuantificar proantocianidinas de arándano rojo americano en polvo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol y dioxano.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar a -20 °C. Almacenar en un lugar oscuro. Incompatible con agentes oxidantes, aire, luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6203-18-5
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00007002
Clave InChI RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
Nombre IUPAC (E)-3-[4-(dimetilamino)fenil]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Punto de fusión 137°C to 144°C
Cantidad 25 g
Beilstein 972369
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethanol,dioxane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Dimetilaminocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >