Learn More
4-Dimetilaminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminopyridine |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 110.0°C to 113.0°C |
Punto de ebullición | 162.0°C (50.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 124°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C7H10N2 |
Fórmula lineal | (C5H4N)N(CH3)2 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0454276 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 148275000,148270250,148270050,148271000,148270025 |
A0465095 | Certificado de análisis | 02/08/2024 | 148275000,148270250,148270050,148271000,148270025 |
A0459233 | Certificado de análisis | 15/01/2024 | 148275000,148270250,148270050,148271000,148270025 |
A0440482 | Certificado de análisis | 25/09/2023 | 148275000,148270250,148270050,148271000,148270025 |
A0454276 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 148275000,148270250,148270050,148271000,148270025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Dimethylaminopyridine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Dimetilaminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido