Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epioxitetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 10389380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10389380 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10389380
Marca: Thermo Scientific Chemicals 257711000
Solicitar formato a granel o personalizado
La 4-epioxitetraciclina, n.º de CAS 14206-58-7, es uno de los principales metabolitos de la oxitetraciclina que muestran actividad antibacteriana.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La 4-epioxitetraciclina es un metabolito del compuesto de oxitetraciclina que muestra actividad antibacteriana.
  • Es el principal producto de degradación derivado de la metabolización de la oxitetraciclina y se ha detectado en algunas muestras biológicas.
  • Se ha descrito que su mecanismo de acción está relacionado con la inhibición de la síntesis proteica mitocondrial.
Aplicaciones
  • En investigaciones de laboratorio se ha descrito que el tratamiento con 4-epioxitetraciclina disminuye la diversidad bacteriana de la microbiota intestinal y facilita la proliferación de patógenos oportunistas en el salmón.
  • El uso de 4-epioxitetraciclina en modelos animales (ratas Wistar) provocó una alteración significativa de la microbiota intestinal y trastornos en la metabolómica sanguínea.
  • La 4-epioxitetraciclina puede aplicarse como patrón de referencia secundario durante los estudios de estabilidad de la oxitetraciclina.
  • La 4-epioxitetraciclina se ha utilizado en estudios de investigación para evaluar la vía de degradación y los productos de las tetraciclinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Epioxytetracycline
Nombre de nota 97%
CAS 14206-58-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 168.0°C
Color De beige verdoso a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H24N2O9
Número MDL MFCD00062825
Cantidad 100 mg
Índice Merck 10, 6846
Rotación específica − 247.00
Sinónimo 4-epioxytetracyline, unii-73von8sry5, 4-epioxytetracycline, 73von8sry5, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide, hydroxy quatrimycin, oxytetracycline dihydrate specified impurity a ep, oxytetracycline hydrochloride specified impurity a ep, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L. Other solubilities: 3.6g/L methanol
Clave InChI OWFJMIVZYSDULZ-DVJPNYBFSA-N
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O
Nombre IUPAC (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimetilamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 460.43
PubChem CID 54678403
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.43
Porcentaje de pureza ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Epioxytetracycline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.