Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 4-epitetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. p-125183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 10358320
Marca: Thermo Scientific Chemicals 233121000
Solicitar formato a granel o personalizado
El clorhidrato de 4-Elitetraciclina, n.º CAS 23313-80-6, es un producto de degradación de la tetraciclina que muestra actividad antibiótica y puede inducir la inhibición de la biosíntesis de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de 4-Elitetraciclina es un metabolito derivado de la degradación de los compuestos de tetraciclina y se ha demostrado que muestra actividad antibiótica
  • Este compuesto bloquea la síntesis de proteínas mediante la unión a la subunidad ribosomal 30S e interfiere con la unión de aminoacil-ARNt al complejo de ARNm-ribosoma
Aplicaciones
  • Este compuesto semisintetizado derivado de actinomicetos puede disminuir la actividad del efector del represor Tet en modelos animales
  • Los experimentos in vivo revelaron que el clorhidrato de 4-Elitetraciclina puede inducir una respuesta tóxica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23313-80-6
Fórmula molecular C22H24N2O8·HCl
Peso molecular (g/mol) 480.89
Número MDL MFCD00865028
Clave InChI YCIHPQHVWDULOY-DXDJYCPMSA-N
Sinónimo 4-epitetracycline hydrochloride, epitetracycline hydrochloride, 4-epi-tetracycline hydrochloride, quatrimycin hydrochloride, epitetracycline hcl, unii-i7c3edl2yg, i7c3edl2yg, epitetracycline hydrochloride usp, 4r,4as,5as,6s,12as-4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
PubChem CID 54686189
Nombre IUPAC (4R,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Epitetracycline hydrochloride
Punto de fusión 217.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Rotación específica − 322.00
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.89
Porcentaje de pureza ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Epitetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.