Learn More
Bromuro de 4-etoxi-2,6-difluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 4-etoxi-2,6-difluorobencil se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El bromuro de 4-etoxi-2,6-difluorobencil se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide |
Punto de fusión | 38°C to 41°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |