Learn More
4-Etoxi-3-metoxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde |
| Nombre de nota | 95% |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 60.0°C to 65.0°C |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 168.0°C |
| Temperatura de inflamación | 110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Mostrar más |