Learn More
Ácido 4-etoxi-3-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 168°C to 172°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |