Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(etoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432316
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195062-62-5
Fórmula molecular C15H21BO4
Peso molecular (g/mol) 276.139
Número MDL MFCD03453659
Clave InChI NCVIYKCFTYSAGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 2734618
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato de etilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Color Incolora
Densidad 1.052g/mL
Punto de ebullición 330°C
Índice de refracción 1.5000
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido