Learn More
Ácido 4-etilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11440518
Ácido 4-etilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440518
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11440518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24656.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63139-21-9
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.98
Número MDL MFCD00859377
Clave InChI RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
Nombre IUPAC ácido (4-etilfenil)borónico
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3030638
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10220720 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Número de loteA02N07 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Número de loteK22M18 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Número de loteH12M18 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Número de lote10193007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 4-etilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >