Learn More
4-Etilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551534
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7441-43-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD01529871
Clave InChI DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylbenzylamine, 4-ethylphenyl methanamine, 1-4-ethylphenyl methanamine, 4-ethylphenyl methylamine, 4-ethyl benzylamine, 4-ethyl-benzylamine, 4-ethyl-benzyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl
PubChem CID 3870219
Nombre IUPAC (4-etilfenil)metanamina
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylbenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8830g/mL
Punto de ebullición 208°C (700.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5280 to 1.53
Cantidad 1 g
Beilstein 12, IV, 2641
Gravedad específica 0.883
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ethylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.