Learn More
4-Etinilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
4-Ethynylbenzonitrile is used as a synthetic fragment and as a test compound for cross-coupling reactions. It is used in the study of hydrogen bond formation in multifunctional molecules due to the presence of four hydrogen bonding sites. It is also involved in the preparation of 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etinilbenzonitrilo se utiliza como fragmento sintético y como compuesto de prueba para las reacciones de acoplamiento cruzado. Se utiliza en el estudio de la formación de enlaces de hidrógeno en las moléculas multifuncionales debido a la presencia de cuatro sitios de enlaces de hidrógeno. También participa en la preparación del 4-[(trimetilsilil)etinil]benzonitrilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y materiales orgánicos.
El 4-etinilbenzonitrilo se utiliza como fragmento sintético y como compuesto de prueba para las reacciones de acoplamiento cruzado. Se utiliza en el estudio de la formación de enlaces de hidrógeno en las moléculas multifuncionales debido a la presencia de cuatro sitios de enlaces de hidrógeno. También participa en la preparación del 4-[(trimetilsilil)etinil]benzonitrilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y materiales orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Ethynylbenzonitrile |
Punto de fusión | 156°C to 160°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3439 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |