Learn More
4'-Fluoro-2'-nitroacetanilida, 99+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-135354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10266480
Marca: Thermo Scientific Acros 249660050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 448-39-5
Fórmula molecular C8H7FN2O3
Peso molecular (g/mol) 198.16
Número MDL MFCD00031517
Clave InChI UZBZEUCQENVPQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluoro-2'-nitroacetanilide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide, 4-fluoro-2-nitroacetanilide, maybridge1_003501, 4/'-fluoro-2/'-nitroacetanilide, labotest-bb lt00455473, labotest-bb lt03332301, acetamide,n-4-fluoro-2-nitrophenyl, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-acetamide, n-4-fluoro-2-nitrophenyl acetamide #
PubChem CID 136289
Nombre IUPAC N-(4-fluoro-2-nitrofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Ocre a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3NO2NHC(O)CH3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in non-polar solvents,soluble in polar,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Fluoro-2'-nitroacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.