Learn More
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11450551
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
189807-21-4
C8H3ClF4O
226.55
MFCD00061158
OEYHURRIOWWRMD-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoylchloride, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-fluorobenzotrifluoride, benzoyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluoyl chloride, acmc-1bwn8, ksc540e2h, attercop-chm at107069, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzoylchlorid
605680
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoílo
FC1=CC=C(C(Cl)=O)C(=C1)C(F)(F)F
189807-21-4
C8H3ClF4O
226.55
MFCD00061158
OEYHURRIOWWRMD-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoylchloride, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzoyl chloride, 2-chlorocarbonyl-5-fluorobenzotrifluoride, benzoyl chloride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluoyl chloride, acmc-1bwn8, ksc540e2h, attercop-chm at107069, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzoylchlorid
605680
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoílo
FC1=CC=C(C(Cl)=O)C(=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoílo se utiliza en medicina.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar lejos de fuentes de humedad y agentes oxidantes bajo gas inerte seco. Incompatible con metales activos, bases y aminas. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densidad 1.495
Punto de ebullición 157°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.468
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.56
Porcentaje de pureza 97%