Learn More
Bromuro de 4-fluoro-3,5-dimetilbencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 4-fluoro-3,5-dimetilbencil se utiliza como químico de laboratorio. Actúa como intermedio en la industria farmacéutica.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
El bromuro de 4-fluoro-3,5-dimetilbencil se utiliza como químico de laboratorio. Actúa como intermedio en la industria farmacéutica.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide |
| Punto de fusión | 44°C to 46°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.08 |
| Porcentaje de pureza | 97% |