Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)cinámico, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15418615
Ácido 4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)cinámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418615
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 15418615
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33725.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373921-81-3
Fórmula molecular C11H8F4O2
Peso molecular (g/mol) 248.177
Número MDL MFCD22201075
Clave InChI JWTWWSLPXHUYNI-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl cinnamic acid, 2e-3-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid
PubChem CID 86277682
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C=CC(=O)O)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.17
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10178049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number
Título del producto
Ácido 4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)cinámico, 97 %, Thermo Scientific™ >