Learn More
4-Fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo, 97 %
Código de producto. 15438445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15438445 250 mg 250 miligramos
15428445 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15438445
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33394.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-75-2
Fórmula molecular C10H7F4N
Peso molecular (g/mol) 217.167
Número MDL MFCD22201073
Clave InChI YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 86277680
Nombre IUPAC 2-[4-fluoro-3-metil-5-(trifluorometil)fenil]acetonitrilo
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)CC#N)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.16
Porcentaje de pureza 97%