Learn More
Ácido4-fluoro-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10430921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10430921
Marca: Thermo Scientific Acros 305060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 453-71-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD00007058
Clave InChI BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 126.0°C
Color Tostado o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(NO2)CO2H
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales