Learn More
4-Fluoro-3-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-fluoro-3-(trifluorometil)anilina se utiliza en la síntesis de poli(óxido de fenileno) trifluorometilado. Se usa en la preparación del éster metílico del ácido 2-[3-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-2-metil-propiónico al reaccionar con el éster metílico del ácido 2-isocianato-2-metil-propiónico. También se utiliza como intermedio químico en la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
La 4-fluoro-3-(trifluorometil)anilina se utiliza en la síntesis de poli(óxido de fenileno) trifluorometilado. Se usa en la preparación del éster metílico del ácido 2-[3-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenil)-ureido]-2-metil-propiónico al reaccionar con el éster metílico del ácido 2-isocianato-2-metil-propiónico. También se utiliza como intermedio químico en la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline |
Índice de refracción | 1.4502 |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2810 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |