Learn More
Ácido 4-fluoro-3-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11421290 1 g 1 g
11431290 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11421290
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26368.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-fluoro-3-(trifluorometoxi)benzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886496-49-7
Fórmula molecular C8H4F4O3
Peso molecular (g/mol) 224.11
Número MDL MFCD06660161
Clave InChI PTPKGMXRSREZFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-trifluoromethoxy benzoic acid, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-trifluoromethoxy, 5-carboxy-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoroanisole
PubChem CID 17750777
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-3-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(OC(F)(F)F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.11
Porcentaje de pureza 97%