Learn More
4-Fluoro-L-fenilalanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329955
4-Fluoro-L-fenilalanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329955
5 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 11329955
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19934.06
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Fluoro-L-phenylalanine is a substrate for tyrosine hydroxylase (TH) that has been used to study the regulation of that enzyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-Fluoro-L-fenilalanina es un sustrato para la tirosina hidroxilasa (TH) que se ha utilizado para estudiar la regulación de dicha enzima.
Solubilidad
Soluble en agua y 0,5 M HCl (50 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-68-9
Fórmula molecular C9H10FNO2
Peso molecular (g/mol) 183.182
Número MDL MFCD00063064
Clave InChI XWHHYOYVRVGJJY-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-fluoro-l-phenylalanine, p-fluoro-l-phenylalanine, s-4-fluorophenylalanine, l-4-fluorophenylalanine, h-phe 4-f-oh, s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, unii-e2k2vdk6kk, l-phenylalanine, 4-fluoro, s---p-fluorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 716312
ChEBI CHEBI:44909
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-fluorfenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-L-phenylalanine
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2416148
Información de solubilidad Soluble in water and 0.5M HCl (50mg/ml).
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.18
Rotación óptica −25° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteK01Z039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberL19934.03,L19934.06,L19934.MD
Número de loteK01Z039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberL19934.03,L19934.06
Número de loteW11J014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog NumberL19934.03,L19934.06,L19934.MD
Número de lote10245551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberL19934.03,L19934.06
Número de loteH22R033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL19934.03,L19934.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Fluoro-L-fenilalanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >