Learn More
Ácido 4-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Code produit. Cantidad Envase unitSize
10041680 100 g Frasco de plástico 100 g
10606362 25 g Frasco de plástico 25 g
10579043 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10041680
Marque: Thermo Scientific Acros 156161000
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-22-4
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Número MDL MFCD00002530
Clave InChI BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
Nombre IUPAC 4-ácido fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184.0°C to 187.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal FC6H4CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 333
Índice Merck 15, 4203
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.