Learn More
4-Fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Fluorobenzonitrile is used as chemical intermediate, solvent for perfumes and pharmaceuticals, stabilizer for chlorinated solvents, HPLC analysis, catalyst and component of transition-metal complex catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-fluorobenzonitrilo se utiliza como intermediario químico, disolvente para perfumes y productos farmacéuticos, estabilizador para disolventes clorados, análisis por HPLC, catalizador y componente de catalizadores complejos metálicos de transición.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzonitrile |
| Punto de fusión | 34°C to 37°C |
| Punto de ebullición | 186°C to 188°C |
| Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
| Olor | Almond-like |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2041517 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.11 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.