Learn More
Solución de 4-bromuro de propinilmagnesio, 0,25 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
10133194 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 10133194
Marca: Thermo Scientific Acros 426790500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Color Marrón o naranja a amarillo
Nombre de nota 0.25M solution in THF
CAS 1643-73-8
% mín. CAS 2.67
% máx. CAS 6.24
Fórmula molecular C7H6ClFMg
Fórmula lineal FC6H4CH2MgCl
Número MDL MFCD01319898
Concentración 0.15 to 0.35M (exact strength on the certificate of analysis)
Densidad 0.9480g/mL
Sinónimo 4-fluorobenzylmagnesium chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl magnesium, 4-fluorobenzylmagnesiumchloride, 4-fluorobenzyl magnesium chloride, pqdgqupddguklp-uhfffaoysa-m, 4-fluoro benzylmagnesium chloride, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25 m in thf, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25m w/w in thf
Clave InChI PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
Nombre IUPAC chloro[(4-fluorophenyl)methyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 168.88
PubChem CID 2778244
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.88
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.948
Cantidad 50 mL
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.