Learn More
4'-Fluoroisobutyrofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331969
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11331969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26036.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26393-91-9
Fórmula molecular C10H11FO
Peso molecular (g/mol) 166.20
Número MDL MFCD04038305
Clave InChI MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
PubChem CID 2782829
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-2-metilpropan-1-ona
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoroisobutyrophenone
Índice de refracción 1.498
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.19
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.