Learn More
4-Fluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Fluorophenol is a fluorinated phenolic compound with various applications as an starting reagent for the synthesis of pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EL 4-fluorofenol es un compuesto fenólico fluorado con varias aplicaciones como reactivo de partida para la síntesis de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (80 mg/ml a 20 °C), dicloruro de metileno, cloroformo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenol |
Punto de fusión | 44°C to 50°C |
Densidad | 1.22 |
Punto de ebullición | 185°C to 188°C |
Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
Olor | Phenol-like |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2923 |
Beilstein | 1362752 |
Información de solubilidad | Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 4-Fluorophenol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Fluorophenol