Learn More
4-Fluorofenilglioxal hidrato, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369136
4-Fluorofenilglioxal hidrato, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369136
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11369136
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20272.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-32-7
Fórmula molecular C8H5FO2
Peso molecular (g/mol) 152.12
Número MDL MFCD01733156
Clave InChI IPWSCROFORAGJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde, 4-fluorophenylglyoxal, benzeneacetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxo, 4-fluoro-phenyl-oxo-acetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxobenzeneacetaldehyde, 4-fluorophenyl oxo acetaldehyde, p-fluorophenylglyoxal, p-fluorophenyl glyoxal, 4-fluorophenyl glyoxal, 1-4-fluorophenyl glyoxal
PubChem CID 101249
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)-2-oxoacetaldehído
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 84°C to 88°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 5 g
Beilstein 2354778
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.13 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10221141 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog NumberL20272.06,L20272.03
Número de lote10146033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL20272.06,L20272.03
Número de lote10202613 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL20272.06,L20272.03
Número de lote10186032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL20272.06,L20272.03
Número de lote10221141 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL20272.06,L20272.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Fluorofenilglioxal hidrato, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals >