Learn More
4-Fluorofenilurea, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluorofenilurea se utiliza mucho como filtro para fármacos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La 4-fluorofenilurea se utiliza mucho como filtro para fármacos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenylurea |
Punto de fusión | 183°C to 185°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2090131 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.14 |
Porcentaje de pureza | 96% |