Learn More
Anhídrido 4-fluorofálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Fluorophthalic anhydride is used in the preparation of 5-fluoro-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindole-1,3-dione by reacting with C-pyridin-3-yl-methylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 4-fluorofálico se utiliza en la preparación de 5-fluoro-2-piridin-3-ilmetil-isoindol-1,3-diona al reaccionar con C-piridin-3-il-metilamina.
Solubilidad
Soluble en hidróxido sódico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El anhídrido 4-fluorofálico se utiliza en la preparación de 5-fluoro-2-piridin-3-ilmetil-isoindol-1,3-diona al reaccionar con C-piridin-3-il-metilamina.
Solubilidad
Soluble en hidróxido sódico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophthalic anhydride |
Punto de fusión | 74°C to 79°C |
Densidad | 1.5 |
Punto de ebullición | 147°C to 149°C (20 mmHg) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 131281 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in sodium hydroxide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.11 |
Porcentaje de pureza | 98% |