Learn More
4-Formilaminoantipirina, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 1672-58-8 |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 mg |
Fórmula molecular | C12H13N3O2 |
Número MDL | MFCD00085457 |
Beilstein | 217665 |
Peso molecular (g/mol) | 231.25 |
Grado | Estándar analítico |
Para utilizar con (aplicación) | AINE |
Forma física | cristalino/a/s |