Learn More
4-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785021
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-19-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00009403
Clave InChI HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
Nombre IUPAC heptan-4-ona
SMILES CCCC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Heptanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -33.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2COCH2CH2CH3
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080
Cantidad 5 mL
Beilstein 01,699
Índice Merck 15,3386
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.73 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Heptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.