Learn More
ácido 4-hidrazinobencenosulfónico, hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10719911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10719911 100 g Frasco de vidrio 100 g
10434891 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10719911
Marca: Thermo Scientific Acros 411781000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 854689-07-9 | C6H8N2O31/2H2O | 197.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 854689-07-9 , 98-71-5
Fórmula molecular C6H8N2O31/2H2O
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00480958
Clave InChI OSOMMFVBTYFMBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate, phenylhydrazine-4-sulfonic acid hemihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino-, monohydrate 9ci
PubChem CID 2849446
Nombre IUPAC ácido 4-hidrazinilbencenosulfónico; hidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 285.0°C
Color Naranja a amarillo
Pérdida por secado 4% to 5%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 14, 4773
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.