Learn More
4-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11408816
4-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408816
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11408816
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16974.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Xanthine oxidase inhibitor; decreases uric acid production
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-30-0
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00599413
Clave InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Nombre IUPAC 1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10248859 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2023 Catalog NumberA16974.06,A16974.14
Número de lote10237425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA16974.06,A16974.14
Número de lote10180272 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16974.06,A16974.14
Número de lote10160120 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16974.06,A16974.14
Número de lote10128812 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16974.06,A16974.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-hidroxi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >