Learn More
4-Hidroxi-2(5H)-furanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216290
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-57-1
Fórmula molecular C4H4O3
Peso molecular (g/mol) 100.07
Número MDL MFCD00052187
Clave InChI JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
PubChem CID 54683813
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2H-furan-5-ona
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2(5H)-furanone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135°C to 137°C
Color Beige-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetonitrile,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino