Learn More
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337690 50 g Frasco de plástico 50 g
10504121 250 g Frasco de plástico 250 g
13408428 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
3 options
Código de producto. 10337690
Marca: Thermo Scientific Acros 174580500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 498-00-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-00-0
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00004659
Clave InChI ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillyl alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, vanillin alcohol, vanillic alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy, vanillol, 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylmethanol
PubChem CID 62348
ChEBI CHEBI:18353
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)-2-metoxifenol
SMILES COC1=CC(CO)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112.0°C to 115.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CH2OH
Cantidad 50 g
Beilstein 06,IV,7381
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino