Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoxicinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637512
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-24-6
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00004400
Clave InChI KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Sinónimo ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 169.0°C to 173.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 436
Índice Merck 15, 4089
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ethyl acetate,moderately soluble in diethyl ether,sparingly soluble in petroleum ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.