Learn More
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10626892
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626892
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10626892
Marca: Thermo Scientific Acros 121482500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-42-2
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00004471
Clave InChI SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4-metilpentano-2-ona
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Punto de fusión -42.8°C
Color Incolora
Densidad 0.9385g/mL
Punto de ebullición 166.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Índice de refracción 1.4223 to 1.4243
Cantidad 250 mL
Índice Merck 15,2967
Gravedad específica 0.9385
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viscosidad 3.22 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458138 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
Número de loteA0450776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
Número de loteA0458138 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2023 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
Número de loteA0448906 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
Número de loteA0395650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number121480100,121482500,121480025,121480010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >