Learn More
4-Hidroxi-7-metoxicumarina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946191
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17575-15-4
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00673700
Clave InChI HFGKBQZAHZKDLV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54691408
Nombre IUPAC 4-hidroxi-7-metoxicromen-2-ona
SMILES COC1=CC=C2C(=O)C=C(O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 263.0°C to 265.0°C
Color Beige a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-hydroxy-7-methoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 2-hydroxy-7-methoxy-4h-chromen-4-one, 2-hydroxy-7-methoxychromen-4-one, 4-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-met hoxycoumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-coumarin, 4-hydroxy-7-methoxy-2-oxo-2h-chromene, 2h-1-benzopyran-2-one,4-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-7-methoxy
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.