Learn More
4'-Hidroxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324719
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-la hidroxiacetofenona se ha utilizado como componente cetona en la preparación de hidrocloruros de 1-aril-3-fenetilamina-1-propanona, agentes citotóxicos potenciales, a través de reacciones de Manlich.
Solubilidad
Soluble en 95 % etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-93-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002359
Clave InChI TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
PubChem CID 7469
ChEBI CHEBI:28032
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyacetophenone
Punto de fusión 106°C to 108°C
Punto de ebullición 286°C
Temperatura de inflamación 166°C (330°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 774355
Información de solubilidad Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%