Learn More
4-Hidroxicarbazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10641555
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
52602-39-8
C12H9NO
183.21
MFCD02178385
UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxycarbazole, 4-hydroxy carbazole, ccris 5300, chembl46723, 4-hydroxycarbazol, 4-hydroxy-carbazole, pubchem9190, 4-hydroxy-9h-carbazole, acmc-209l0g
104251
9H-carbazol-4-ol
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3O
52602-39-8
C12H9NO
183.21
MFCD02178385
UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxycarbazole, 4-hydroxy carbazole, ccris 5300, chembl46723, 4-hydroxycarbazol, 4-hydroxy-carbazole, pubchem9190, 4-hydroxy-9h-carbazole, acmc-209l0g
104251
9H-carbazol-4-ol
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycarbazole
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 169°C to 173°C
Color Canela
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxycarbazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.